Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Descripción
- Resistencia química casi universal
- Libres de agentes extraíbles
- Fisiológicamente seguros
- Superficie no adhesiva
- Muy buenas características de deslizamiento
- Muy buenas características dieléctricas
- Pirorretardante según UL94V0
- Valor de oxígeno superior a 95
- Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
- Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de los tubos | 18mm de D.E., 16mm de D.I. |
| Método de esterilización | Autoclave y óxido de etileno |
| Mostrar más |