Learn More
Bohlender™ Tubos de PTFE BOLA™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,6 mm
4 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 metros
Descripción
- Resistencia química casi universal
- Libres de agentes extraíbles
- Fisiológicamente seguros
- Superficie no adhesiva
- Muy buenas características de deslizamiento
- Muy buenas características dieléctricas
- Pirorretardante según UL94V0
- Valor de oxígeno superior a 95
- Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
- Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la USP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos perfectos para gases o líquidos puros y agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Paq. |
| Color | Translúcido a blanco lechoso |
| Mostrar más |