Learn More
Bohlender™ Accesorios de tubo en forma de T de PTFE BOLA™
Código de producto. 10248830
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10mm (D.E.)
12mm (D.E.)
14mm (D.E.)
16mm (D.E.)
6mm (D.E.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10248830 6mm (D.E.) cada uno
10660172 16mm (D.E.) cada uno
10184531 12mm (D.E.) cada uno
10399321 14mm (D.E.) cada uno
10747702 10mm (D.E.) cada uno
5 options
Código de producto. 10248830
Marca: Bohlender™ D50504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio de tubo en forma de T de PTFE. Incluyen tres conexiones con tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio. Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.
  • Accesorio para tubo en forma de T fabricado con PTFE
  • Tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción (L × Al): 56 x 39 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PTFE
Longitud global (métrico) 56 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 6mm (D.E.)
Tamaño de rosca M 14 × 2
Forma Forma de T
Altura (métrico) 39 mm
Incluye Tuercas
Color Blanco
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo