Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos roscados de PTFE BOLA™
Código de producto. p-7115290
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
11mm de D.E., 25mm de D.I.
4,5 mm de D.E., 2,5 mm de D.I.
9 mm de D.E., 5,8 mm de D.I.
D.E. de 9 mm, D.I. de 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10680172 4,5 mm de D.E., 2,5 mm de D.I. cada uno
10480722 9 mm de D.E., 5,8 mm de D.I. cada uno
10748062 11mm de D.E., 25mm de D.I. cada uno
10378701 D.E. de 9 mm, D.I. de 5 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10680172
Marca: Bohlender™ D57902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte los tubos elásticos con estos conectores para tubos.Los conectores para tubos de PTFE BOLA presentan resistencia química universal y son aptos para el vacío.
  • Accesorio recto de PTFE
  • Un conector para tubos elásticos (p. ej., Viton, Tygon, silicona) y una rosca (NPT o G)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,5 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 4,5 mm
Longitud global (métrico) 20 mm
Para utilizar con Tamaño de la llave: 14mm
Para utilizar con (aplicación) Conectar tubos elásticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos 4,5 mm de D.E., 2,5 mm de D.I.
Tamaño de rosca NPT de 1/8 pulg
Forma Recto
Color Azul
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Conector para tubos de rosca