Learn More
Bohlender™ Racores para tubos de rosca PTFE BOLA™
Código de producto. 10516932
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
38 mm
40 mm
46 mm
56 mm
Tamaño de rosca:
M 14 x 2, NPT 1/4 pulg.
M 14 x 2, NPT 6,35 mm (1/4 pulg.)
M 14 x 2; G 9,53 mm (1/4 pulg.)
M 14 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 14 x 2; NPT 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 18 x 2 x G 3/8 pulg.
M 18 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 28 x 2; G 9,53 mm (1/2 pulg.)
M 28 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
Tamaño de los tubos:
10 mm de D.E., 8 mm de D.I.
12mm de D.E., 12mm de D.I.
4mm de D.E., 4mm de D.I.
6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno
8mm de D.E., 8mm de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
10516932 40 mm M 14 x 2, NPT 1/4 pulg. 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10757112 56 mm M 28 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 12mm de D.E., 12mm de D.I. cada uno
10563822 46 mm M 14 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10033321 56 mm M 28 x 2; G 9,53 mm (1/2 pulg.) 12mm de D.E., 12mm de D.I. cada uno
10349131 46 mm M 18 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 8mm de D.E., 8mm de D.I. cada uno
10227401 40 mm M 14 x 2, NPT 6,35 mm (1/4 pulg.) 4mm de D.E., 4mm de D.I. cada uno
10796542 38 mm M 14 x 2; G 9,53 mm (1/4 pulg.) 4mm de D.E., 4mm de D.I. cada uno
10766922 46 mm M 14 x 2; NPT 9,53 mm (3/8 pulg.) 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10575181 46 mm M 18 x 2 x G 3/8 pulg. 10 mm de D.E., 8 mm de D.I. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10516932 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D51812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 5 bar.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio y rosca (NPT o G)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 40 mm
Para utilizar con Tubos de conducción
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de los tubos 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno
Tamaño de rosca M 14 x 2, NPT 1/4 pulg.
Forma Recto
Color Blanco
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo de rosca