Learn More
Bohlender™ Racores para tubos de rosca PTFE BOLA™
Código de producto. 10033321
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
38 mm
40 mm
46 mm
56 mm
Tamaño de rosca:
M 14 x 2, NPT 1/4 pulg.
M 14 x 2, NPT 6,35 mm (1/4 pulg.)
M 14 x 2; G 9,53 mm (1/4 pulg.)
M 14 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 14 x 2; NPT 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 18 x 2 x G 3/8 pulg.
M 18 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
M 28 x 2; G 9,53 mm (1/2 pulg.)
M 28 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.)
Tamaño de los tubos:
10 mm de D.E., 8 mm de D.I.
12mm de D.E., 12mm de D.I.
4mm de D.E., 4mm de D.I.
6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno
8mm de D.E., 8mm de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
10033321 56 mm M 28 x 2; G 9,53 mm (1/2 pulg.) 12mm de D.E., 12mm de D.I. cada uno
10516932 40 mm M 14 x 2, NPT 1/4 pulg. 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10757112 56 mm M 28 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 12mm de D.E., 12mm de D.I. cada uno
10563822 46 mm M 14 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10349131 46 mm M 18 x 2; G 9,53 mm (3/8 pulg.) 8mm de D.E., 8mm de D.I. cada uno
10227401 40 mm M 14 x 2, NPT 6,35 mm (1/4 pulg.) 4mm de D.E., 4mm de D.I. cada uno
10796542 38 mm M 14 x 2; G 9,53 mm (1/4 pulg.) 4mm de D.E., 4mm de D.I. cada uno
10766922 46 mm M 14 x 2; NPT 9,53 mm (3/8 pulg.) 6 mm de diámetro interno, 4 mm de diámetro interno cada uno
10575181 46 mm M 18 x 2 x G 3/8 pulg. 10 mm de D.E., 8 mm de D.I. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10033321 Sous-traitant Bohlender™ N° du sous-traitant D51854
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 5 bar.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio y rosca (NPT o G)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
  • Apto para vacío
Compliance
FDA
Spécification
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material PPS, PTFE
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 56 mm
Para utilizar con Para tubos de 2 mm de D.I.
Para utilizar con (aplicación) Inserción de sondas o tubos en recipientes con cuellos GL para evitar la colisión con la varilla agitadora.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Propiedades de resistencia Resistencia química universal
Tamaño de los tubos 12mm de D.E., 12mm de D.I.
Tamaño de rosca M 28 x 2; G 9,53 mm (1/2 pulg.)
Forma Recto
Color Blanco/negro
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Racor de tubo de rosca
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.