Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto HT de PTFE/PPS BOLA™
Código de producto. 10134921
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de los tubos:
10mm (D.E.)
12mm (D.E.)
16mm (D.E.)
25,4 mm de D.E.
26mm (D.E.)
2mm (D.E.)
4mm (D.E.)
6,35 mm (1/4 pulgada) de DE
6mm (D.E.)
8mm (D.E.)
Diámetro externo de 1,6mm (1/16 pulg.)
Diámetro externo de 3,2mm (1/8 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Tamaño de los tubos unitSize
10134921 GL 32 6mm (D.E.) cada uno
10409391 GL 18 2mm (D.E.) cada uno
10616683 GL 25 Diámetro externo de 3,2mm (1/8 pulg.) cada uno
10043371 GL 25 Diámetro externo de 1,6mm (1/16 pulg.) cada uno
10267451 GL 45 25,4 mm de D.E. cada uno
10651522 GL 25 4mm (D.E.) cada uno
10491872 GL 25 2mm (D.E.) cada uno
10368941 GL 32 12mm (D.E.) cada uno
10124971 GL 32 10mm (D.E.) cada uno
10504212 GL 32 6,35 mm (1/4 pulgada) de DE cada uno
10449191 GL 32 16mm (D.E.) cada uno
10575742 GL 45 12mm (D.E.) cada uno
10184631 GL 45 26mm (D.E.) cada uno
10144921 GL 32 8mm (D.E.) cada uno
14 options
Código de producto. 10134921
Marca: Bohlender™ D64138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio).
  • El medio solo está expuesto al PTFE
  • Buena resistencia química
  • Soporta presión de hasta 10 bar
  • Apto para vacío
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PPS, PTFE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos 6mm (D.E.)
Tamaño de rosca GL 32
Color Blanco
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C