Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto HT de PTFE/PPS BOLA™
Descripción
- El medio solo está expuesto al PTFE
- Buena resistencia química
- Soporta presión de hasta 10 bar
- Apto para vacío
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PPS, PTFE |
| Para utilizar con | Para tubos de 6,35 mm (1/4 pulgada) de DE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de los tubos | 6,35 mm (1/4 pulgada) de DE |
| Tamaño de rosca | GL 32 |
| Color | Blanco |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Mostrar más |