Learn More
Bohlender™ Adaptadores de extremo de tubo BOLA™ PTFE/PA blanco
Descripción
- Construcción PTFE
- Con rosca macho UNF ¼ pulg. 28 G
- Las arandelas fabricadas con PA se incluyen en la entrega
- Resistencia de temperatura de -40 hasta 100°C
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Material | PTFE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de los tubos | 0,8 x 1,6 (D.I. x D.E.) |
| Tamaño de rosca | UNF ¼ pulg., 28 G |
| Color | Blanco |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 100 °C |
| Tipo de producto | Adaptador de extremo de tubo |