Learn More
Bohlender™ Bloques de colector en miniatura de PTFE/FEP BOLA™
Descripción
- Bloque de PTFE
- Una entrada y cuatro salidas con rosca hembra UNF de 0,63 cm (0,25 pulg) 28 G
- Disponible con cuatro llaves de paso con tapones de llave de paso de FEP para una fácil interrupción y control del flujo
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | PTFE, FEP |
| Tamaño de los tubos | 1,6 x 3,2 mm (DI x DE) |
| Conexión | 1 Puerto de entrada |
| Puerto de salida | 4 puertos de salida |
| Tamaño de rosca | Rosca hembra UNF 1/4 pulg. 28 G |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bloque colector en miniatura |