Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio de PTFE y ETFE de BOLA™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
2,4mm (D.E.)
3mm (D.E.)
D. E. de 1 mm (1/32 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tapón de rosca rojo de ETFE reforzado con fibra de vidrio
- Piezas internas que constan de un anillo en V (ETFE)
- Anillo cónico y anillo de sellado (ambos de PTFE)
- Junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Muy buena resistencia química
- El medio solo está expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PTFE, ETFE |
| Para utilizar con | Conectar equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal. |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Tamaño de los tubos | D. E. de 1 mm (1/32 pulg) |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Color | Rojo/blanco |
| Presión máxima | 10 bar |
| Mostrar más |