Learn More
Bohlender™ Vasos de precipitados de PTFE BOLA™
Descripción
- Borde superior reforzado con boquilla
- Composición de politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hay disponible una tapa opcional de PTFE con borde de centrado
Compliance
Todas las piezas que entran en contacto con el líquido están fabricadas con productos que cumplen con los requisitos de la FDA.Certificado incluido con el envío.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 97 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de trazas |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | +250 °C |
| Tipo | Vaso de plástico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |