Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca giratorios de PPS BOLA™
Código de producto. 10094302
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con D.E. de 6,0mm
Para tubos con D.E. de 8mm
Para tubos con DE de 6 mm
Para tubos con DE de 8 mm
Tamaño de rosca:
GL 18
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de rosca unitSize
10094302 Para tubos con D.E. de 6,0mm GL 25 cada uno
10339872 Para tubos con DE de 6 mm GL 18 cada uno
10751744 Para tubos con D.E. de 8mm GL 25 cada uno
10554703 Para tubos con DE de 8 mm GL 25 cada uno
4 options
Código de producto. 10094302
Proveedor: Bohlender™ D69034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para la inserción de sondas o tubos en recipientes con cuellos GL para evitar la colisión con el eje del agitador. Los tapones de rosca giratorios tienen resistencia química universal y son adecuados para vacío
Las sondas o los tubos se insertan primero a través del accesorio, después este se atornilla en el cuello GL y el elemento insertado se puede fijar en la posición requerida.
  • Tapón de rosca de PPS
  • Piezas internas de PTFE
  • Soporta presión de hasta 5 bar
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PPS, PTFE
Para utilizar con Para tubos con D.E. de 6,0mm
Para utilizar con (aplicación) Inserción de sondas o tubos en recipientes con cuellos GL para evitar la colisión con la varilla agitadora.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de rosca GL 25
Color Blanco/negro
Presión máxima 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Tapón de rosca giratorio