Learn More
Bohlender™ Racores de extremo de tubo de polipropileno BOLA™
Código de producto. p-8557028
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,8 × 1,6mm (DI × DE)
1,6 x 3,2 mm (DI x DE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10479961 0,8 × 1,6mm (DI × DE) cada uno
10515942 1,6 x 3,2 mm (DI x DE) cada uno
2 options
Código de producto. 10479961
Marca: Bohlender™ F70402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios de extremo de tubo variados fabricados con PP en 9 colores diferentes para una mejor distinción.Dos conectores para tubos de polipropileno por color.
  • Con rosca macho UNF ¼ pulg. 28 G
  • Las arandelas fabricadas con PA se incluyen en la entrega
  • Colores: natural, negro, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y gris
  • Muy buena resistencia química
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Propiedades de resistencia Muy buena resistencia química
Tamaño de los tubos 0,8 × 1,6mm (DI × DE)
Tamaño de rosca Rosca macho UNF 1/4 pulg.; 28 G
Color Surtido
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Adaptadores de extremo de tubo variados