Learn More
Bohlender™ Acoplamientos en miniatura BOLA™
Descripción
- Tres tipos de acoplamientos disponibles: tipo recto de PTFE o POM con mayor resistencia mecánica, tipo «T» con tres conexiones o tipo «cruz» con cuatro conexiones, todos ellos de PTFE
- Los tubos se conectan a una rosca hembra UNF de 6,35 mm (0,25 pulg.) de calibre 28 mediante racores en el extremo de los tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 conexiones |
| Diámetro interior (imperial) | 0,03 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | POM |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,06 in, 1,6 mm |
| Longitud global (imperial) | 0,7 in |
| Longitud global (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Recto |