Learn More
Bohlender™ Llaves de paso en miniatura de 3 vías BOLA™, PTFE, FEP
Descripción
- Llave de paso de 3 vías con orificio en forma de T o L
- Disponible con tres roscas hembra UNF 28 G de 6,35 mm (1/4 pulgadas) o con dos roscas hembra UNF 28 G de 6,35 mm (1/4 pulgadas) y una rosca macho UNF 28 G de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
- Altura total incluyendo el tapón de llave de paso de FEP: 20 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud global (métrico) | 32 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de los tubos | 1,6 × 3,2 mm (DI × DE) |
| Tamaño de rosca | 3 conectores de rosca hembra |
| Forma | Forma de T |
| Color | Blanco o rojo |
| Presión máxima | 8 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Mostrar más |