Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética con anillo de pivote BOLA™
Código de producto. 17167014
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9mm
Longitud (imperial):
0,3 in
0,5 in
0,6 in
0,8 in
1 in
1,2 in
1,4 in
1,6 in
1,8 in
2 in
2,8 in
Diámetro (imperial):
0,1 in
0,2 in
0,24 in
0,3 in
0,31 in
0,4 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
17167014 8 mm 3 mm 0,3 in 0,1 in paquete de 10
17187014 15 mm 5 mm 0,6 in 0,2 in paquete de 10
17177014 12 mm 5 mm 0,5 in 0,2 in paquete de 10
17197014 20 mm 6 mm 0,8 in 0,24 in paquete de 10
17107024 25 mm 6 mm 1 in 0,24 in paquete de 10
17117024 30 mm 6 mm 1,2 in 0,24 in paquete de 10
17127024 35 mm 6 mm 1,4 in 0,24 in paquete de 10
17137024 40 mm 8 mm 1,6 in 0,3 in paquete de 3
17147024 45 mm 8 mm 1,8 in 0,31 in paquete de 3
17157024 50 mm 8 mm 2 in 0,3 in paquete de 3
17177024 70 mm 9mm 2,8 in 0,4 in paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17167014 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C35402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barras de agitación magnética con revestimiento de PTFE con anillo de pivote.
  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Forma cilíndrica con anillo de pivote
  • Resistencia química universal
Especificaciones
Descripción Núcleo magnético con anillo de pivote
Diámetro (imperial) 0,1 in
Longitud (imperial) 0,3 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Forma Cilíndrico