Learn More
Bohlender™ Cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ con junta esmerilada, PFA/PTFE
Código de producto. p-7115312
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
203 mm
215 mm
Volumen del vial (métrico):
2000 mL
4000 mL
par de torsión:
20 Ncm
40 Ncm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Volumen del vial (métrico) par de torsión unitSize
10247211 203 mm 2000 mL 20 Ncm cada uno
10257211 215 mm 4000 mL 40 Ncm cada uno
2 options
Código de producto. 10247211
Marca: Bohlender™ C45016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de vacío absoluto.Los cabezales del agitador magnético BOLA con junta esmerilada cuentan con acoplamientos magnéticos permanentes estancos a los gases con cojinetes de bolas encapsulados en cerámica.
  • Acoplamiento magnético permanente estanco a los gases con cojinetes de bolas encapsulado en cerámica
  • Conexión cuadrada para junta cardán
  • Cono de PTFE tamaño 29
  • Tuerca de liberación de PTFE
  • Fibra de vidrio para facilitar la extracción de la junta esmerilada
  • Todos los productos expuestos al medio no contienen nada de metales
  • La guía de eje de 8 mm proporciona orientación sin fricción de los ejes del agitador hasta una velocidad de 800 rpm
  • El cabezal del agitador se puede fijar directamente en la sujeción mediante el montaje del adaptador de metal incluido en la conexión cuadrada (6 mm)
Especificaciones
Color Blanco/azul
Para utilizar con (aplicación) Vacío absoluto
Longitud (métrico) 203 mm
Velocidad 800 rpm máx.
Junta cónica estándar Junta esmerilada: NS 29/32
Temperatura (métrico) De -15 °C a +150 °C
Tipo Cabezal agitador magnético BOLA
Volumen del vial (métrico) 2000 mL
Grado de viscosidad Viscosidad máx.: 1.500 mPas
par de torsión 20 Ncm