Learn More
Bohlender™ Tapas BOLA™
Código de producto. p-7237720
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados BOLA™ A136-03
Vaso de precipitados BOLA™ A136-04
Vaso de precipitados BOLA™ A136-05
Diámetro exterior (métrico):
27 mm
35 mm
40 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,1 in
1,4 in
1,6 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
17157384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-03 27 mm 1,1 in paquete de 2
17167384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-04 35 mm 1,4 in paquete de 2
17177384 Vaso de precipitados BOLA™ A136-05 40 mm 1,6 in paquete de 2
3 options
Código de producto. 17157384
Marca: Bohlender™ H92703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapas de cierre hermético fabricadas con PTFE.
  • Tapa con borde de centrado
  • Adecuado para vasos de precipitados BOLA™™
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Vaso de precipitados BOLA™ A136-03