Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio BOLA™ EX
Descripción
- Tapón de rosca de PPS-EX negro conductor reforzado con fibras de vidrio
- Piezas internas fabricadas con PTFE-EX conductor
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PPS-EX, PTFE-EX |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,16 in, 4 mm |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Junta de rosca |