Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio BOLA™ EX
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
Diámetro exterior (imperial):
0,16 in, 4 mm
0,24 in, 6 mm
0,31 in, 8 mm
0,39 in, 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tapón de rosca de PPS-EX negro conductor reforzado con fibras de vidrio
- Piezas internas fabricadas con PTFE-EX conductor
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PPS-EX, PTFE-EX |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,16 in, 4 mm |
| Tamaño de rosca | GL 14 |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Junta de rosca |