Learn More
Bohlender™ Tuercas hexagonales BOLA™.Politetrafluoroetileno (PTFE)
Descripción
- Tuercas hexagonales de PTFE
- Resistencia a la temperatura:De -200 a +250 °C
- Resistencia química universal
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuerca |
| Color | Blanco |
| Temperatura máx. (métrico) | de 250 °C |
| Tamaño de rosca | M 6 |
| Descripción | (Al × An): 7,5 mm x 10 mm |
| Material | PTFE |
| Anchura global (métrico) | 10 mm |