Learn More
Bohlender™ Guía BOLA™ P-MRK
Descripción
- Adecuada para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ P-MRK
- Fabricado con PTFE
- Junta esmerilada o brida plana
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3/0,4 pulg |
| Diámetro del eje (métrico) | Entre 8 y 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-24, C 520-28 |
| Cantidad | 1 paq. |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | PTFE |