missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Guía BOLA™ P-MRK

Código de producto. 17137164
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
10 mm
Entre 8 y 10 mm
Para utilizar con (equipo):
Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-24, C 520-28
Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-48
Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 522-40
Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 522-50
Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK Rodaviss C 540-08, C 540-10
Junta cónica estándar:
Brida plana DN 40
Brida plana DN 50
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Para utilizar con (equipo) Junta cónica estándar unitSize
17137164 10 mm Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-48 NS 45/40 cada uno
17127164 Entre 8 y 10 mm Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-24, C 520-28 NS 29/32 cada uno
17167164 Entre 8 y 10 mm Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK Rodaviss C 540-08, C 540-10 NS 29/32 cada uno
17147164 10 mm Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 522-40 Brida plana DN 40 cada uno
17157164 10 mm Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 522-50 Brida plana DN 50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17137164 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor C92102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Guía de PTFE para cabezal de agitador magnético P-MRK.

  • Adecuada para cabezales de agitadores magnéticos BOLA™ P-MRK
  • Fabricado con PTFE
  • Junta esmerilada o brida plana

Specifica

Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Cabezal de agitador magnético BOLA™ P-MRK C 520-48
Cantidad 1 paq.
Junta cónica estándar NS 45/40
Material PTFE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.