Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubos con junta esmerilada BOLA™, PTFE
Descripción
- Accesorio de PTFE
- Para la transición de las juntas esmeriladas a las roscas métricas para la conexión de tubos de pared dura (por ejemplo,PTFE, PFA o FEP).
- Tuercas hechas de PTFE reforzado con fibra de vidrio
- Cuerpo con anillos y agarre moleteado para la apertura
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Junta esmerilada NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 8,5 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de tubos o tubos a recipientes con junta esmerilada |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Propiedades de resistencia | Resistencia química universal |
| Tamaño de los tubos | 10mm de D.E., 8,5mm de D.I. |
| Tamaño de rosca | M 18 x 2 |
| Mostrar más |