Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética de vidrio BOLA™
Código de producto. p-7237725
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 mm
25 mm
Longitud (imperial):
0,6 in
0,98 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
17107004 15 mm 0,6 in paquete de 3
17127004 25 mm 0,98 in paquete de 3
2 options
Código de producto. 17107004
Marca: Bohlender™ C35103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barras de agitación magnética recubiertas de vidrio.
  • Núcleo magnético (Alnico 5) encapsulado en vidrio borosilicatado
  • La superficie extremadamente lisa evita la penetración de sustancias
  • No poroso
  • No contaminantes
  • Resistencia química universal
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,31 in
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (imperial) 0,6 in
Recubrimiento Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Forma Cilíndrico