Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Código de producto. 10067781
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 mm
5 mm
6,5 mm
6,6 mm
8 mm
12,0 mm
12 mm
18,0 mm
Tamaño de rosca:
14 GL x 0,125 pulg. NPT
14 GL x 9,52 mm (3/8 pulg) NPT
18 GL x 0,125 pulg. NPT
GL 14 x 1/4 pulg. NPT
GL 18 x 3/8 pulg. NPT
GL 25 x 1/2 pulg. NPT
GL 25 x 1/4 pulg. NPT
GL 25 x 3/8 pulg. NPT
GL 32 x 2,54 cm (1 pulg.) G
GL de 14 x 1/4 pulg. G
GL de 14 x 1/8 pulg. G
GL de 18 x 1/4 pulg. G
GL de 25 x 1/2 pulg. G
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de rosca unitSize
10067781 5 mm GL de 14 x 1/4 pulg. G cada uno
10752383 4,0 mm 14 GL x 0,125 pulg. NPT cada uno
10618712 4,0 mm GL de 14 x 1/8 pulg. G cada uno
10353182 6,5 mm 14 GL x 9,52 mm (3/8 pulg) NPT cada uno
10129361 4,0 mm 18 GL x 0,125 pulg. NPT cada uno
10291292 12,0 mm GL de 25 x 1/2 pulg. G cada uno
10702193 6,5 mm GL 25 x 1/4 pulg. NPT cada uno
10271152 12 mm GL 25 x 1/2 pulg. NPT cada uno
10119551 8 mm GL 18 x 3/8 pulg. NPT cada uno
10129551 8 mm GL 25 x 3/8 pulg. NPT cada uno
10047761 5 mm GL 14 x 1/4 pulg. NPT cada uno
10699082 6,6 mm GL de 18 x 1/4 pulg. G cada uno
10782763 18,0 mm GL 32 x 2,54 cm (1 pulg.) G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10067781 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D51714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 10 bar.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Una rosca (NPT o G)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material PTFE
Para utilizar con Para tubos de 8 mm de DE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca GL de 14 x 1/4 pulg. G
Color Blanco
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Piezas internas de repuesto de HT