Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL 3-way Stopcocks EX with Elbow Bore for GL 18
Descripción
- Made of conductive PTFE-EX
- Three-way stopcock with L-shaped or T-shaped bore and three connections with GL thread
- Cylindrical stopcock plug made of conductive PTFE-EX for good tightness
- Stop valve with mark of flow direction
- Grip made of red polypropylene
- Suitable for maximum pressure up to 6 bar
- Suitable for vacuum
- Depth: 57 mm (2.2 in.)
- Height: 57 mm (2.2 in.)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Orificio acodado de 3 vías (con forma de L) |
| Calibre de tapón | 6 mm |
| Material | PTFE-EX, polipropileno |
| Longitud (imperial) | 2,9 in |
| Longitud (métrico) | 74 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de tubos con juntas de rosca de laboratorio EX BOLA™ |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de rosca GL 18 |