Learn More
Bohlender™ Distribuidores de gas BOLA™
Descripción
- Fabricado con PTFE
- Adecuados para depuradores BOLA™ y para frascos depuradores Vitrum GL 45
- Los modelos con n.ºde cat. N 1660-14, N 1662-14, N 1662-24
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adaptadores GL 80 para depurador BOLA™ y frascos depuradores Vitrum GL 45 (n.º de cat. 1660-24, N 1662-34, N 1662-44) |
| Material | PTFE |
| N.° por paquete | 5 paq. |