Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles BOLA™ a prueba de explosiones (EX)
Código de producto. 17167634
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud global (métrico):
0,5 m
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
17167634 6 mm 8 mm 0,5 m cada uno
17177634 8 mm 10 mm 0,5 m cada uno
17187634 6 mm 8 mm 1 m cada uno
17197634 4 mm 6 mm 2,5 m cada uno
12647566 8 mm 10 mm 2,5 m cada uno
17107644 6 mm 8 mm 2,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17167634 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182427
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos flexibles con extremos cilíndricos para mejorar la conexión.
  • Tubos corrugados conductores
  • Corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal
  • Los extremos cilíndricos de los tubos con una longitud de 40 mm pueden, por ejemplo, conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de manguera
  • Junto con las juntas de tornillo de laboratorio BOLA™ a prueba de explosiones (EX), la conexión es completamente hermética y apta para el vacío.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material PFA-EX
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Longitud global (imperial) 1,6 ft
Longitud global (métrico) 0,5 m
Para utilizar con Juntas de rosca de laboratorio BOLA™ EX
Anchura (métrico) 10 mm
Anchura (imperial) 0,4 in
Forma Cilíndrico
Flexibility Radio de curvatura: 18 mm
Presión máxima 11 bar