Learn More
Bohlender™ Tapas de brida plana BOLA™
Código de producto. p-7237699
Change view
Click to view available options
Tipo de junta:
DN 100
DN 150
DN 60
Junta cónica estándar:
NS 14/23, GL 18
NS 29/32
NS 29/32, NS 19/26, GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de junta Junta cónica estándar unitSize
17136964 DN 60 NS 14/23, GL 18 cada uno
17146964 DN 100 NS 29/32, NS 19/26, GL 25 cada uno
17156964 DN 100 NS 29/32 cada uno
17166964 DN 150 NS 29/32, NS 19/26, GL 25 cada uno
17176964 DN 150 NS 29/32 cada uno
5 options
Código de producto. 17136964
Marca: Bohlender™ B21002
Tapas de brida plana adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT.
  • Adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
  • Toma del cuello central NS 29/32
  • Cuellos laterales con conectores con junta esmerilada o rosca GL
  • Lado inferior con collar de centrado para una alineación antideslizamiento en el recipiente
  • Todos los conectores laterales están fabricados para introducir tubos y sondas, ya sea a un lado del centro o de forma vertical (paralelo al eje del agitador) para evitar colisiones
Especificaciones
Tipo Flat Flange Lid
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
Junta cónica estándar NS 14/23, GL 18
Tipo de junta DN 60
Tamaño Cuellos laterales: 2 x NS 14/23 y 2 x GL 18, en ángulo a un lado del eje