Learn More
Bohlender™ Tapas de brida plana BOLA™
Click to view available options
Tipo de junta:
DN 100
DN 150
DN 60
Junta cónica estándar:
NS 14/23, GL 18
NS 29/32
NS 29/32, NS 19/26, GL 25
Conditionnement:
cada uno
Description
- Adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
- Toma del cuello central NS 29/32
- Cuellos laterales con conectores con junta esmerilada o rosca GL
- Lado inferior con collar de centrado para una alineación antideslizamiento en el recipiente
- Todos los conectores laterales están fabricados para introducir tubos y sondas, ya sea a un lado del centro o de forma vertical (paralelo al eje del agitador) para evitar colisiones
Spécification
Spécification
| Tipo | Flat Flange Lid |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de reacción con brida plana SCHOTT |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Tipo de junta | DN 150 |
| Tamaño | Cuellos laterales: 3 x NS 29/32, en ángulo a un lado del eje |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu