Learn More
Bohlender™ Tapas de brida plana BOLA™
Code produit. 17176964
Click to view available options
Tipo de junta:
DN 100
DN 150
DN 60
Junta cónica estándar:
NS 14/23, GL 18
NS 29/32
NS 29/32, NS 19/26, GL 25
Conditionnement:
cada uno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17176964
Marque: Bohlender™ B21024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tapas de brida plana adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT.
  • Adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
  • Toma del cuello central NS 29/32
  • Cuellos laterales con conectores con junta esmerilada o rosca GL
  • Lado inferior con collar de centrado para una alineación antideslizamiento en el recipiente
  • Todos los conectores laterales están fabricados para introducir tubos y sondas, ya sea a un lado del centro o de forma vertical (paralelo al eje del agitador) para evitar colisiones
Spécification
Tipo Flat Flange Lid
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
Junta cónica estándar NS 29/32
Tipo de junta DN 150
Tamaño Cuellos laterales: 3 x NS 29/32, en ángulo a un lado del eje
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis