Learn More
Bohlender™ Tapas de brida plana BOLA™
Descripción
- Adecuadas para recipientes de reacción con brida plana SCHOTT
- Toma del cuello central NS 29/32
- Cuellos laterales con conectores con junta esmerilada o rosca GL
- Lado inferior con collar de centrado para una alineación antideslizamiento en el recipiente
- Todos los conectores laterales están fabricados para introducir tubos y sondas, ya sea a un lado del centro o de forma vertical (paralelo al eje del agitador) para evitar colisiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Flat Flange Lid |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de reacción con brida plana SCHOTT |
| Junta cónica estándar | NS 14/23, GL 18 |
| Tipo de junta | DN 60 |
| Tamaño | Cuellos laterales: 2 x NS 14/23 y 2 x GL 18, en ángulo a un lado del eje |