Learn More
Bohlender™ Tubos corrugados con brida BOLA™, radio de curvatura de 18 mm
Código de producto. p-7237672
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
0,5 m
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
17157664 0,5 m cada uno
17197664 1 m cada uno
2 options
Código de producto. 17157664
Marca: Bohlender™ S188015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos corrugados con brida; tubos de PFA, 2 tapones de rosca con rosca PBTP con arandelas de silicona.
  • Corrugated tubing with circular corrugations around the longitudinal axis and flanged end pieces made of PFA
  • Includes two preassembled screw caps with GL thread made of PBTP and washers made of silicone for direct connection to components and devices with GL screw neck
  • Connection is absolutely tight and suitable for vacuum
Tekniske data
Diámetro interior (métrico) 9,7 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Longitud global (imperial) 1,6 ft
Longitud global (métrico) 0,5 m
Tamaño de los tubos NW 10
Tamaño de rosca GL 18
Flexibility Radio de curvatura: 18 mm
Presión máxima 2,8 bar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.