Learn More
Bohlender™ Rollos para tubos de FEP BOLA™, 5 m de largo, 1 mm de grosor
Código de producto. 17117954
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,35 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in, 6,35 mm
0,31 in, 8 mm
0,39 in, 10 mm
0,47 in, 12 mm
Presión máxima:
22 bar
28 bar
37 bar
51 bar
Flexibility:
Radio de curvatura: 100 mm
Radio de curvatura: 144 mm
Radio de curvatura: 52 mm
Radio de curvatura: 64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Flexibility unitSize
17117954 10 mm 0,47 in, 12 mm 22 bar Radio de curvatura: 144 mm cada uno
17197944 8 mm 0,39 in, 10 mm 28 bar Radio de curvatura: 100 mm cada uno
17187944 6 mm 0,31 in, 8 mm 37 bar Radio de curvatura: 64 mm cada uno
17177944 4,35 mm 0,25 in, 6,35 mm 51 bar Radio de curvatura: 52 mm cada uno
4 options
Código de producto. 17117954
Marca: Bohlender™ S202060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rollos para tubos de FEP envasados individualmente con una longitud de rollo de 5 metros.
  • Tubos estancos a los gases y transparentes
  • No poroso
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
  • Pirorretardantes conforme a UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y al tiempo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material FEP
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Longitud global (imperial) 16,4 ft
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (imperial) 0,04 in
Grosor (métrico) 1 mm
Flexibility Radio de curvatura: 144 mm
Presión máxima 22 bar