Learn More
Bohlender™ Distribuidores para cartuchos BOLA™
Código de producto. 17107284
Change view
Click to view available options
ID de cuello (métrico):
Cuellos GL 2 x 18/1 x 25
Cuellos GL 3 x 18/1 x 25
Cuellos GL 2 x 14
Cuellos GL 2 x 18
Cuellos GL 3 x 18
Tamaño de rosca (métrico):
Nalge B53
Nalge B83
S 60
S 65
S 71
S 90
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. ID de cuello (métrico) Tamaño de rosca (métrico) unitSize
17107284 Cuellos GL 2 x 14 Nalge B53 cada uno
17147274 Cuellos GL 2 x 18 S 60 cada uno
17157274 Cuellos GL 2 x 18 S 65 cada uno
17177274 Cuellos GL 2 x 18/1 x 25 S 71 cada uno
17187274 Cuellos GL 3 x 18/1 x 25 S 90 cada uno
17167274 Cuellos GL 3 x 18 S 65 cada uno
17117284 Cuellos GL 3 x 18/1 x 25 Nalge B83 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17107284 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D76616
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Distribuidores para cartuchos de PTFE con tapón de rosca de PE.
  • Tapón de rosca de PE para diferentes roscas del cartucho
  • Cuerpo móvil con cuellos roscados GL de PTFE
  • Muy buena resistencia química
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polietileno
Temperatura máxima de 110 °C
Temperatura máx. (imperial) 230 °F
ID de cuello (métrico) Cuellos GL 2 x 14
Tamaño de rosca (métrico) Nalge B53