Learn More
Bohlender™ Barras de agitación magnética cilíndricas BOLA™
Código de producto. p-7237667
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Longitud (imperial):
0,28 in
0,79 in
2,2 in
2,4 in
Diámetro (imperial):
0,08 in
0,24 in
0,28 in
0,47 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
17176984 7 mm 2 mm 0,28 in 0,08 in paquete de 20
17106994 20 mm 6 mm 0,79 in 0,24 in paquete de 10
17156994 55 mm 12 mm 2,2 in 0,47 in paquete de 3
17166994 60 mm 7 mm 2,4 in 0,28 in paquete de 3
4 options
Código de producto. 17176984
Marca: Bohlender™ C35005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Barras de agitación magnética cilíndricas con revestimiento de PTFE.
  • Barras de agitación magnéticas cilíndricas
  • Núcleo magnético encapsulado en PTFE (Alnico 5)
  • Resistencia química universal
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,08 in
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (imperial) 0,28 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 7 mm
Forma Cilíndrico