Learn More
Bohlender™ Tornillos de tope BOLA™
Description
- Adecuado para todas las hojas de agitadores BOLA™
- Para ejes con 8 o 16 mm de D.E.
Spécification
Spécification
| Diámetro del eje (imperial) | 0,63 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Hojas de agitador BOLA™ |
| Cantidad | 5 paq. |
| Material | Compuesto PTFE-PEEK |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?