Learn More
Bohlender™ Tornillos de tope BOLA™
Descripción
- Adecuado para todas las hojas de agitadores BOLA™
- Para ejes con 8 o 16 mm de D.E.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (imperial) | 0,31 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Hojas de agitador BOLA™ |
| Cantidad | 5 paq. |
| Material | Compuesto PTFE-PEEK |