Learn More
Bohlender™ Embudo Buchner BOLA™
Código de producto. p-7237647
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
135 mm
50 mL
75 mL
290 mL
Diámetro del filtro (métrico):
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Altura (métrico):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Tamaño del cono:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del filtro (métrico) Altura (métrico) Tamaño del cono unitSize
17157524 50 mL 45 mm 94 mm 45 mm cada uno
17167524 75 mL 55 mm 117 mm 55 mm cada uno
17177524 135 mm 70 mm 142 mm 70 mm cada uno
17187524 290 mL 90 mm 165 mm 90 mm cada uno
4 options
Código de producto. 17157524
Marca: Bohlender™ N165402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo Buchner de PTFE de dos piezas adecuado para filtración en vacío.
  • Fabricado con PTFE
  • Versión desmontable de dos piezas en la parte superior e inferior para facilitar la limpieza y la eliminación de la torta de filtro
  • Adecuado para filtración en vacío
  • Tamaños y dimensiones nominales según DIN 12 905
  • Adecuado para papeles de filtro comerciales (no incluido en el alcance de la entrega)
  • Resistencia química universal
  • El medio solo está expuesto al PTFE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 94 mm
Tamaño del cono 45 mm
Diámetro del filtro (métrico) 45 mm
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Altura (imperial) 3,7 in