Learn More
Bohlender™ Anillos de fijación y pernos BOLA™
Código de producto. 17187104
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
16 mm
Longitud (imperial):
0,5 in
0,63 in
Para utilizar con (equipo):
Palas con diámetro de orificio de 12,5 mm
Palas con diámetro de orificio de 6,5 mm
Tamaño:
Diámetro del perno: 12 mm
Diámetro del perno: 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) Para utilizar con (equipo) Tamaño unitSize
17187104 16 mm 0,63 in Palas con diámetro de orificio de 12,5 mm Diámetro del perno: 12 mm paquete de 3
17167104 12 mm 0,5 in Palas con diámetro de orificio de 6,5 mm Diámetro del perno: 6 mm paquete de 3
2 options
Código de producto. 17187104
Marca: Bohlender™ C41006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pernos y anillos de fijación fabricados con PTFE con un orificio de ranura larga doble.
  • Fabricado en su totalidad con PTFE
  • El perno tiene forma cilíndrica
  • Con doble orificio de ranura larga
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Palas con diámetro de orificio de 12,5 mm
Longitud (imperial) 0,63 in
Longitud (métrico) 16 mm
Tamaño Diámetro del perno: 12 mm
Forma Cilíndrico
Material PTFE