Learn More
Bohlender™ Bolas BOLA™
Código de producto. 17864084
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
9mm
15 mm
25 mm
30 mm
Cantidad:
100/paq.
25 paq.
50 paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
17864084 25 mm 25 paq. paquete de 25
17127424 3 mm 100/paq. cada uno
17147424 9mm 100/paq. cada uno
17157424 15 mm 50 paq. cada uno
17177424 25 mm 25 paq. cada uno
17187424 30 mm 25 paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17864084 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H96421
Bolas para su uso como protectores contra salpicaduras o para superficies que se extienden.
  • Fabricados con PTFE sólido de superficie lisa
  • Diferentes unidades de embalaje
  • Para su extensión en superficies como aparatos de destilación o protectores contra salpicaduras
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Diámetro (métrico) 25 mm
Descripción Superficie lisa
Cantidad 25 paq.