Learn More
Bohlender™ Tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™
Código de producto. 17117644
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
3 mm
4,35 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,06 in, 1,6 mm
0,16 in, 4 mm
0,25 in, 6,35 mm
Flexibility:
Radio de curvatura: 32 mm
Radio de curvatura: 40 mm
Radio de curvatura: 7 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Flexibility unitSize
17117644 0,8 mm 0,06 in, 1,6 mm Radio de curvatura: 7 mm 10 metros
17147644 3 mm 0,16 in, 4 mm Radio de curvatura: 32 mm 10 metros
17167644 4,35 mm 0,25 in, 6,35 mm Radio de curvatura: 40 mm 3 metros
3 options
Código de producto. 17117644
Marca: Bohlender™ S182710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos antiestáticos negros a prueba de explosiones.
Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).
  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,03 in
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,06 in, 1,6 mm
Grosor (imperial) 0,02 in
Grosor (métrico) 0,4 mm
Color Negro
Flexibility Radio de curvatura: 7 mm
Presión máxima 140 bar