Learn More
Bohlender™ Conector de manguera con adaptador de abrazadera triple BOLA™
Código de producto. 17147334
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
34 mm (1,3 in)
50,5 mm (2 in)
Diámetro exterior (imperial):
0,4 in, 10,4 mm
0,63 in, 16 mm
Para utilizar con:
Tubos de 10 mm
Tubos de 26 mm
Tipo de producto:
DN 10
DN 25
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro (métrico) Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con Tipo de producto unitSize
17147334 50,5 mm (2 in) 0,63 in, 16 mm Tubos de 26 mm DN 25 cada uno
17137334 34 mm (1,3 in) 0,4 in, 10,4 mm Tubos de 10 mm DN 10 cada uno
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17147334
Brand: Bohlender™ D91542
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Racor del adaptador de abrazadera triple para la transición de la abrazadera triple a un conector de manguera.
  • Racor de PTFE para la transición de la abrazadera triple a un conector de manguera según la DIN 32 676
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Specifications
Diámetro (métrico) 50,5 mm (2 in)
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,63 in, 16 mm
Para utilizar con Tubos de 26 mm
Tipo de producto DN 25