Learn More
Bohlender™ Conector de manguera con adaptador de abrazadera triple BOLA™
Código de producto. 17137334
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
34 mm (1,3 in)
50,5 mm (2 in)
Diámetro exterior (imperial):
0,4 in, 10,4 mm
0,63 in, 16 mm
Para utilizar con:
Tubos de 10 mm
Tubos de 26 mm
Tipo de producto:
DN 10
DN 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con Tipo de producto unitSize
17137334 34 mm (1,3 in) 0,4 in, 10,4 mm Tubos de 10 mm DN 10 cada uno
17147334 50,5 mm (2 in) 0,63 in, 16 mm Tubos de 26 mm DN 25 cada uno
2 options
Código de producto. 17137334
Marca: Bohlender™ D91522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Racor del adaptador de abrazadera triple para la transición de la abrazadera triple a un conector de manguera.
  • Racor de PTFE para la transición de la abrazadera triple a un conector de manguera según la DIN 32 676
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Diámetro (métrico) 34 mm (1,3 in)
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,4 in, 10,4 mm
Para utilizar con Tubos de 10 mm
Tipo de producto DN 10