Learn More
Afora™ Matraz de ebullición
Código de producto. 11956359
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11956359
Marca: Afora™ 51/E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Posibilidad de combinar estos volúmenes con otras bocas según necesidades. Consultar con el servicio de Atención al Cliente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml