Learn More
Grant Instruments™ Gradilla de tubos de ensayo para baños de agua sin agitación
Código de producto. 11476397
Change view
Click to view available options
Admite:
105 tubos de 1,5 ml
12 tubos de 30 mm
18 tubos de 25 mm
32 tubos de 19 mm
36 tubos de 16 mm
55 tubos de 13 mm
65 tubos de 1,5 ml
84 tubos de 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11476397 65 tubos de 1,5 ml cada uno
11466397 105 tubos de 1,5 ml cada uno
11456397 12 tubos de 30 mm cada uno
11416397 55 tubos de 13 mm cada uno
11436397 32 tubos de 19 mm cada uno
11426397 36 tubos de 16 mm cada uno
11446397 18 tubos de 25 mm cada uno
11406397 84 tubos de 10 mm cada uno
8 options
Código de producto. 11476397
Marca: Grant Instruments™ J2LE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mantiene los tubos de ensayo en posición vertical y seguros en el baño.
  • Compatible con una amplia gama de baños de agua sin agitación Grant
  • Almacena hasta 105 tubos de ensayo en función del tamaño
  • Las bandejas ranuradas dobles mantienen fijos los tubos y evitan los vuelcos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Admite 65 tubos de 1,5 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.