Learn More
Grant Instruments™ Gradilla de tubos de ensayo para baños de agua sin agitación
Description
Mantiene los tubos de ensayo en posición vertical y seguros en el baño.
- Compatible con una amplia gama de baños de agua sin agitación Grant
- Almacena hasta 105 tubos de ensayo en función del tamaño
- Las bandejas ranuradas dobles mantienen fijos los tubos y evitan los vuelcos
Specifications
Specifications
| Admite | 12 tubos de 30 mm |