Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionic Acid)
Descripción
El ácido propiónico BODIPY™ FL, es aminorreactivo y se puede utilizar para crear bioconjugados verdes fluorescentes tras la activación de carbodiimida del ácido carboxílico en el colorante y la reacción con aminas. El colorante BODIPY™ FL electrónicamente neutro tiene el espectro más parecido a la fluoresceína de los colorantes BODIPY™ verdes fluorescentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Ácido propiónico FL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | BODIPY™ FL |
| Tipo de etiqueta | Colorantes BODIPY |
| Línea de productos | BODIPY |