missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 581/591 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Descripción
El colorante BODIPY™ 581/591 es un colorante fluorescente rojo brillante con una excitación y emisión similares al colorante Alexa Fluor™568 o Rhodamine Red™. Tiene un alto coeficiente de extinción y rendimiento cuántico de fluorescencia y es relativamente insensible a la polaridad de los disolventes y al cambio de pH. A diferencia de los fluoróforos altamente solubles en agua de los colorantes Alexa Fluor™ 488 y la fluoresceína (FITC), los colorantes BODIPY™ tienen propiedades hidrofóbicas únicas ideales para la coloración de lípidos, membranas y otros compuestos lipofílicos. El colorante BODIPY™ 581/591 tiene una vida útil de estado excitado relativamente larga (normalmente 5 nanosegundos o más), lo cual es útil para ensayos basados en la polarización de fluorescencia y una sección transversal grande de dos fotones para la excitación multifotónica. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante BODIPY™ 581/591 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el marcado celular.
El éster de NHS (o succinimidilo éster) de BODIPY™ 581/591 es la herramienta más popular para conjugar el colorante con una proteína o un anticuerpo. Los ésteres de NHS se pueden usar para marcar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. Los conjugados BODIPY™ 581/591 resultantes presentan una fluorescencia brillante, unos anchos de banda de emisión estrechos y vidas útiles de estado excitado relativamente largas, lo que puede ser útil para ensayos de polarización de fluorescencia y microscopía de excitación de dos fotones (TPE).
Este colorante reactivo contiene un espaciador de alquilo C3 entre el fluoróforo y el grupo de ésteres de NHS. Este espaciador ayuda a separar el fluoróforo de su punto de fijación, con lo que se reduce potencialmente la interacción del fluoróforo con la biomolécula con la que se conjuga.
Información detallada sobre este éster de NHS BODIPY™ 581/591:
Etiqueta de fluoróforo: Colorante BODIPY™ 581/591
Grupo reactivo: éster de NHS (succinimidilo éster)
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Excitación/emisión del conjugado: 581/591 nm
Coeficiente de extinción: 136.000 cm-1M-1
Peso molecular: 489,28
Reacción de conjugación típica
Los reactivos de amina se pueden conjugar con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). La reacción se puede ampliar para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser de, al menos, 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Es recomendable que pruebe tres grados de marcado distintos con tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster de NHS BODIPY™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1 a 0,2 M, con pH 8,3 y a temperatura ambiente durante 1 hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un marcado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación del conjugado
Los anticuerpos marcados se separan normalmente del colorante BODIPY™ no unido mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para proteínas mucho más o mucho menos voluminosas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 0,5 y 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 20 y 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 50 y 100 μg (A33088)
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos, sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
El éster de NHS (o succinimidilo éster) de BODIPY™ 581/591 es la herramienta más popular para conjugar el colorante con una proteína o un anticuerpo. Los ésteres de NHS se pueden usar para marcar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. Los conjugados BODIPY™ 581/591 resultantes presentan una fluorescencia brillante, unos anchos de banda de emisión estrechos y vidas útiles de estado excitado relativamente largas, lo que puede ser útil para ensayos de polarización de fluorescencia y microscopía de excitación de dos fotones (TPE).
Este colorante reactivo contiene un espaciador de alquilo C3 entre el fluoróforo y el grupo de ésteres de NHS. Este espaciador ayuda a separar el fluoróforo de su punto de fijación, con lo que se reduce potencialmente la interacción del fluoróforo con la biomolécula con la que se conjuga.
Información detallada sobre este éster de NHS BODIPY™ 581/591:
Etiqueta de fluoróforo: Colorante BODIPY™ 581/591
Grupo reactivo: éster de NHS (succinimidilo éster)
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Excitación/emisión del conjugado: 581/591 nm
Coeficiente de extinción: 136.000 cm-1M-1
Peso molecular: 489,28
Reacción de conjugación típica
Los reactivos de amina se pueden conjugar con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). La reacción se puede ampliar para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser de, al menos, 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Es recomendable que pruebe tres grados de marcado distintos con tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster de NHS BODIPY™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1 a 0,2 M, con pH 8,3 y a temperatura ambiente durante 1 hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un marcado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación del conjugado
Los anticuerpos marcados se separan normalmente del colorante BODIPY™ no unido mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para proteínas mucho más o mucho menos voluminosas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 0,5 y 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 20 y 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para entre 50 y 100 μg (A33088)
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos, sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Tinte |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | BODIPY™ 581, 591 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes BODIPY |
| Línea de productos | BODIPY |
| Emisión | 591 nm |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?